Learn More
Gibco™ MEM avancé
Description
Requires
Supplémentation
- Le milieu Advanced MEM (milieu essentiel minimal) est un milieu de base communément utilisé, qui permet la culture de cellules de mammifères avec une supplémentation moindre en sérum de veau fœtal (SVF)
- Par rapport au MEM classique, la supplémentation en sérum peut être réduite de 50 à 90 % sans que cela n’affecte la vitesse de croissance ou la morphologie
- Le milieu Advanced MEM comprend les ingrédients suivants pour réduire la quantité de sérum utilisée : éthanolamine, glutathion, acide ascorbique, insuline, transferrine, albumine sérique bovine riche en lipides AlbuMAX™ I pour la culture cellulaire, ainsi que les éléments suivants à l’état de trace : sélénite de sodium, métavanadate d’ammonium, sulfate de cuivre et chlorure de manganèse
- Nécessite une supplémentation de 1 à 5 % de sérum de veau fœtal et de 4 mM de L-glutamine ou de supplément GlutaMAX™
- De nombreuses lignées cellulaires ne nécessitent pas d’adaptation à ce milieu
- La concentration de sérum de veau fœtal doit être optimisée pour chaque lignée cellulaire afin d’obtenir une réduction maximale du sérum
- Le milieu Advanced DMEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Parmi les cellules mises en culture avec succès dans le milieu Advanced DMEM⁄F-12, sans adaptation, figurent les cellules PK-15, MDCK, Vero, WI-38 et Hep-2
- Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Modifié comme suit :
- Avec : Glucose, acides aminés non essentiels, pyruvate de sodium et rouge de phénol
- Sans : L-glutamine, HEPES
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu Gibco MEM avancé est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York, États-Unis. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
iPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Les milieux avancés comme alternatives aux milieux classiques de base. FOCUS, 2003. 25.2:3-6.
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes |
| Classification | Origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | MEM (milieu essentiel minimal) |
| Serum Level | Sérum réduit |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Avec additifs | Faible teneur en glucose, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Acides aminés non essentiels (AANE) |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans HEPES |
| Afficher plus |