Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640 avancé
GREENER_CHOICE
Code produit 11520446 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11520446 500 mL 500mL
11530446 10 x 500 mL 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11520446 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12633012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.25€
    34.65€ / 500mL
    Économisez 6.60€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Supplémentation
Le milieu avancé RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 est un milieu basal communément utilisé, qui permet la culture de cellules de mammifère avec une supplémentation en sérum de veau fœtal moindre (SVF).
Cette dernière peut, en effet, être réduite de 50 à 90 % par rapport au RPMI 1640 traditionnel, sans aucun changement au niveau du taux de croissance ou de la morphologie.i Parmi les cellules mises en culture ayant donné des résultats positifs dans le milieu Advanced RPMI 1640, sans aucune adaptation, figurent Sp2, Vero, Raji, Daudi et Jurkat. RPMI 1640 avancé est modifié comme suit : avec du glucose, des acides aminés non essentiels, du pyruvate de sodium, du rouge de phénol ; sans L-glutamine, HEPES.
  • Se différencie d’autres milieux par l’ajout des ingrédients suivants pour réduire la quantité de sérum utilisée : éthanolamine, glutathion, acide ascorbique, insuline, transferrine, albumine de sérum de bovin riche en lipides AlbuMAX™ I pour culture cellulaire, ainsi que les éléments suivants à l’état de traces : sélénite de sodium, métavanadate d’ammonium, sulfate cuprique et chlorure de manganèse
  • Nécessite une supplémentation de 1 à 5 % de sérum de veau fœtal et de 4 mM de L-glutamine ou de supplément GlutaMAX™
  • De nombreuses lignées cellulaires ne nécessitent pas d’adaptation à ce milieu
  • La concentration en SVF doit être optimisée pour chaque lignée cellulaire afin d’obtenir une réduction maximale du sérum
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu RPMI 1640 avancé Gibco est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, dans l’État de New York. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Sp2, Vero, Raji, Daudi et Jurkat
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640)
Serum Level Sérum réduit
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Glucose, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Acides aminés non essentiels (AANE)
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication