Learn More
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium
Product Code. 10620186 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Unit Size:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10620186 1 jeu 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10620186 Supplier Gibco™ Supplier No. 12558011
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Partie du kit utilisée pour préparer le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 entièrement supplémenté, développé pour la culture à court terme des cellules de liquide amniotique humain, pour les études cytogénétiques et les procédures de diagnostic in vitro
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium is a kit used to prepare a fully-supplemented medium developed for the short term culture of human amniotic fluid cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
Format facile à utiliser
Le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 est un kit en deux parties pour la préparation d’un milieu complet qui ne nécessite aucune autre supplémentation. Le milieu complet peut être conservé entre 2 et 8°C pendant dix jours maximum.
  • Tests de qualité et de performance
  • Chaque lot de milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 est testé par un laboratoire américain de cytogénétique certifié, afin de garantir des performances toujours supérieures
  • Les échantillons de liquide amniotique humain primaire mis en commun sont cultivés pendant six jours dans le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 avant la mesure du nombre total de colonies et du nombre total de colonies mitotiques
  • Par ailleurs, chaque lot est soumis à des tests de stérilité, de pH et d’osmolalité
  • Formulation unique optimisée
  • Le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 contient du sérum de veau fœtal (SVF), de la gentamicine et de la L-glutamine pour maximiser l’adhérence et la croissance cellulaires
  • Il possède un système tampon amélioré, qui offre une plus grande stabilité du pH pendant les manipulations de culture
Culture du liquide amniotique et des villosités chorioniques, analyse cellulaire, culture cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, recherche clinique et translationnelle, cytogénétique, culture de cellules de mammifères
Compliance
Le milieu complet Gibco AmnioMAX™ C-100 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de cellule Cellules amniocytes
Forme Liquide
Type de produit Milieu complet
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine
Gamme de produits AmnioMAX
Quantité 1 jeu
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
Antibiotiques inclus Gentamicine
Contenu et stockage Milieu de base (90 ml) 
Stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 16 mois à compter de la date de fabrication
Supplément (15 ml) :
Stockage : -5 à -20 °C
Conditions d’expédition : Congelé
Durée de conservation : 16 mois à compter de la date de fabrication
Utiliser un milieu complet dans les 7 à 10 jours suivant l’ouverture.
Show More Show Less
Réservé au diagnostic in vitro.