Learn More
Gibco™ Milieu complet AmnioMAX™-II
Code produit 10266453 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10266453 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10266453 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11269016
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu complet développé pour la culture à court terme de cellules amniotiques humaines pour les études cytogénétiques et les procédures de diagnostic in vitro
Gibco™ AmnioMAX™ - II Complete Medium is a fully-supplemented medium developed for the short term culture of human amniotic fluid cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
Format prêt à l’emploi
Le milieu complet Gibco AmnioMAX - II est un milieu 1X, congelé, prêt à l’emploi lors de la décongélation. Aucune supplémentation n’est nécessaire. Le milieu décongelé peut être stocké entre 2 et 8°C pendant 10 jours.
  • Tests de qualité et de performance
  • Chaque lot de milieu complet Gibco AmnioMAX - II est testé par un laboratoire américain de cytogénétique certifié, afin de garantir des performances toujours supérieures
  • Les échantillons de liquide amniotique humain primaire mis en commun sont cultivés pendant six jours dans le milieu complet Gibco AmnioMAX-II avant la mesure du nombre total de colonies et du nombre total de colonies mitotiques
  • Par ailleurs, chaque lot est soumis à des tests de stérilité, de pH et d’osmolalité
  • Formulation unique optimisée
  • Le milieu complet Gibco AmnioMAX - II contient du sérum de veau fœtal (SVF), de la gentamicine et de la L-glutamine pour maximiser l’adhérence et la croissance cellulaires
  • Il possède un système tampon amélioré, qui offre une plus grande stabilité du pH pendant les manipulations de culture
  • Emballage durable
Culture du liquide amniotique et des villosités chorioniques, analyse cellulaire, culture cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, recherche clinique et translationnelle, cytogénétique, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Compliance
Le milieu complet Gibco AmnioMAX - II est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules amniocytes
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu complet
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine
Gamme de produits AmnioMAX
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
Antibiotiques inclus Gentamicine
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5 à -20 °C. À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : congelé
Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication si congelé. S’il est stocké à 4°C (à l’abri de la lumière) : utiliser dans un délai de 7 à 10 jours une fois décongelé et ouvert. Durée de conservation prolongée de 50 jours si décongelé et non ouvert.
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Afficher plus Afficher moins
Diagnostic in vitro