Learn More
Gibco™ Ampicilline, sel de sodium, irradié
Code produit. 10790224
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 mg
Conditionnement:
200mg
Code produit. Quantité unitSize
10790224 200 mg 200mg
1 options
Code produit. 10790224
Marque: Gibco™ 11593027
L’ampicilline est un antibiotique qui appartient au groupe à large spectre de la pénicilline
L’ampicilline diffère de la pénicilline uniquement par la présence d’un groupe amino, qui facilite la pénétration à travers la membrane externe de certaines bactéries à Gram négatif. La pénicilline agit en interférant directement avec l’activité des parois des cellules bactériennes et indirectement en déclenchant la libération d’enzymes qui continuent à modifier la paroi cellulaire.
  • Utilisée comme antibiotique sélectif pour les bactéries résistantes, généralement à une concentration de 10 à 25 μg / ml pour les milieux liquides et 35 à 50 μg / ml pour les plaques.
  • Le produit est fourni sous forme de poudre
  • Fabriqué en solution mère à 10 mg / ml dans de l’eau
  • L’ampicilline n’est pas utilisée pour empêcher la contamination bactérienne des cultures cellulaires car la toxicité des cellules de mammifères et d’insectes pose des problèmes
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Concentration 20 à 125 μg/ml
Forme Poudre
Type de produit Antibiotique
À utiliser avec (application) Sélection bactérienne
Quantité 200 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
compliance-icons
Identifiant produit
  • AMPICILLIN SODIUM SALT STERILE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: AMPICILLIN SODIUM SALT