Description
Gibco™ Antibiotic-Antimycotic is used to prevent bacterial and fungal contamination. This solution contains 10,000 units/mL of penicillin, 10,000 μg/mL of streptomycin, and 25 μg/mL of Gibco™ Amphotericin B. The antibiotics penicillin and streptomycin prevent bacterial contamination of cell cultures due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria. Amphotericin B prevents fungal contamination of cell cultures due to its inhibition of multi-cellular fungus and yeast.
Penicillin was originally purified from the fungus Penicillium and acts by interfering directly with the turnover of the bacteria cell wall and indirectly by triggering the release of enzymes that further alter the cell wall. Streptomycin was originally purified from Streptomyces griseus. It acts by binding to the 30S subunit of the bacterial ribosome leading to inhibition of protein synthesis and death in susceptible bacteria. Amphotericin B is an antifungal agent that prevents the growth of fungi and yeast by causing an increase in fungal plasma membrane permeability.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : -5°C à -20°C Conditions d’expédition : Glace carbonique Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
| Concentration | 100 X |
| Type de culture | Culture de cellules de mammifères |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antibiotique-antimycosique |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| Quantité | 100 mL |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Sécurité et traitement
- Antibiotic Antimycotic
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: penicillin G sodiumsalt, streptomycin sulphate