Learn More
Gibco™ Antibiotique-antimycotique (100X)
Code produit 11580486 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
20 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
20 pièces
20mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580486 20 mL 20mL
11570486 100 mL 100mL
15963194 20 x 100 mL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11580486 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15240096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.21€
    36.65€ / 20mL
    Économisez 7.56€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La solution contient de la pénicilline, de la streptomycine et de l’amphotéricine B Gibco pour prévenir la contamination des cultures cellulaires.
Gibco™ Antibiotic-Antimycotic is used to prevent bacterial and fungal contamination. This solution contains 10,000 units/mL of penicillin, 10,000 μg/mL of streptomycin, and 25 μg/mL of Gibco™ Amphotericin B. The antibiotics penicillin and streptomycin prevent bacterial contamination of cell cultures due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria. Amphotericin B prevents fungal contamination of cell cultures due to its inhibition of multi-cellular fungus and yeast.
Penicillin was originally purified from the fungus Penicillium and acts by interfering directly with the turnover of the bacteria cell wall and indirectly by triggering the release of enzymes that further alter the cell wall. Streptomycin was originally purified from Streptomyces griseus. It acts by binding to the 30S subunit of the bacterial ribosome leading to inhibition of protein synthesis and death in susceptible bacteria. Amphotericin B is an antifungal agent that prevents the growth of fungi and yeast by causing an increase in fungal plasma membrane permeability.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5 à -20°C
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Concentration 100 X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique-antimycosique
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Quantité 20 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Diaminopropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,2-Diaminopropane