Learn More
Gibco™ Antibiotique-antimycotique (100X)
GREENER_CHOICE
Code produit 15963194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
20 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
20 pièces
20mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15963194 20 x 100 mL 20 pièces
11580486 20 mL 20mL
11570486 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15963194 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15240112
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La solution contient de la pénicilline, de la streptomycine et de l’amphotéricine B Gibco pour prévenir la contamination des cultures cellulaires.
  • L’antibiotique-antimycosique de Gibco™ est utilisé pour empêcher la contamination bactérienne et fongique
  • La solution contient 10 000 unités/ml de pénicilline, 10 000 µg/ml de streptomycine et 25 µg/ml d’amphotéricine B Gibco
  • Les antibiotiques pénicilline et streptomycine empêchent la contamination bactérienne des cultures cellulaires en raison de l’efficacité de leur action combinée contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif
  • L’amphotéricine B empêche la contamination fongique des cultures cellulaires en raison de sa capacité à inhiber les champignons et les levures multicellulaires
  • À l’origine, la pénicilline a été purifiée à partir du champignon Penicillium et agit en interférant directement avec l’activité des parois des cellules bactériennes et indirectement en déclenchant la libération d’enzymes qui continuent à modifier la paroi cellulaire
  • À l’origine, la streptomycine a été purifiée à partir de Streptomyces griseus et agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien ce qui conduit à l’inhibition de la protéosynthèse et à la mort des bactéries sensibles
  • Conserver entre -5°C et -20°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5°C à -20°C
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Concentration 100 X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique-antimycosique
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Quantité 20 x 100 mL