Description
Le système de culture neuronale B-27™ Plus comprend le supplément B-27 Plus (50X) et le milieu Neurobasal Plus, ce système est une évolution des produits de culture cellulaire neuronale les plus cités, à savoir le supplément B-27 et le milieu Neurobasal. Il est doté d’une formulation optimisée, d’un procédé de fabrication amélioré et d’un contrôle de qualité plus rigoureux des matières premières et du produit final. Ces améliorations permettent d’obtenir la survie la plus élevée des cellules neuronales et d’améliorer l’activité électrophysiologique ainsi que la maturité fonctionnelle par rapport à d’autres systèmes de milieux de culture de cellules neuronales.
Le système de culture neuronale B-27 Plus offre :
- Taux de survie d’au moins 50 % supérieur des neurones primaires de rat par rapport au milieu de culture Neurobasal et au supplément B-27 classique
- Taux de survie le plus élevé des neurones primaires dérivés de cellules souches de rat, de souris et de cellules souches humaines par rapport à d’autres systèmes de milieux neuronaux sans sérum disponibles dans le commerce
- Activité électrophysiologique et maturation améliorées : activité spontanée plus constante, stable et synchronisée dans les neurones de rongeurs primaires après 10 jours par rapport au milieu neuronal BrainPhys™
- Accélère l’excroissance des neurites et augmente le nombre de puncta synaptiques positifs
Disponible sous forme de supplément 50X de 10 ml avec 500 ml de milieu de base, le système de culture neuronale B-27 Plus peut remplacer sans interruption d’autres systèmes de culture cellulaire neuronale, tels que le supplément B-27 classique et le milieu Neurobasal. Les composants individuels du système sont également disponibles à l’achat séparément.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules neurales |
| Classification | Sans sérum |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Système de culture neuronale |
| Serum Level | Sans sérum |
| Gamme de produits | B-27, Neurobasal |
| Quantité | 1 système |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Contenu et stockage | • 10 ml de supplément B-27 Plus (50X), stocker entre –5 et –20°C, à l’abri de la lumière • 500 ml de milieu Neurobasal Plus, stocker entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière |
| Culture Type | Culture de cellules de mammifères |