Learn More
Gibco™ Supplément B-27™ Plus (50 X)
Code produit 15717988
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15717988 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15717988 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3582801
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le supplément B-27 Plus est la nouvelle génération du produit de culture cellulaire neuronale le plus cité, le supplément B-27
Le supplément B-27 Plus est un supplément sans sérum qui fournit le taux le plus élevé de survie in vitro des neurones primaires dérivés de cellules souches humaines et de rongeurs lorsqu’il est utilisé avec le milieu Neurobasal Plus. Le supplément B-27 Plus est doté d’une formulation optimisée, d’un procédé de fabrication amélioré et d’un contrôle de qualité plus rigoureux des matières premières et du produit final. Ces améliorations permettent d’obtenir le taux le plus élevé de survie des cellules neuronales et d’améliorer l’activité électrophysiologique ainsi que la maturité fonctionnelle par rapport à d’autres systèmes de milieux de culture de cellules neuronales.
Associé au milieu Neurobasal Plus, le supplément B-27 Plus offre :
  • Taux de survie d’au moins 50 % supérieur des neurones primaires de rat par rapport au milieu de culture Neurobasal et au supplément B-27 classique
  • Taux de survie le plus élevé des neurones primaires dérivés de cellules souches de rat, de souris et de cellules souches humaines par rapport à d’autres systèmes de milieux neuronaux sans sérum disponibles dans le commerce
  •  Activité électrophysiologique et maturation améliorées : activité spontanée plus constante, stable et synchronisée dans les neurones de rongeurs primaires après 10 jours par rapport au milieu neuronal BrainPhys™
  •  Accélère l’excroissance des neurites et augmente le nombre de puncta synaptiques positifs
Disponible sous la forme d’un supplément 50X de 10 ml, le supplément B-27 Plus peut remplacer sans interruption d’autres suppléments de culture cellulaire neuronale, tels que le supplément B-27 classique. Le système de culture neuronale B-27 Plus est également disponible à l’achat. Il comprend le supplément B-27 Plus et le milieu Neurobasal Plus, offrant une solution tout-en-un pratique et précieuse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker entre -5 et -20 °C. Conserver à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules neurales
Classification Sans sérum
Concentration 50X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Niveau de sérum Sans sérum
Stérilité Stérile
Gamme de produits B-27
Quantité 10 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité