Learn More
Gibco™ Milieu de base d’Eagle (BME)
Code produit 15470604 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470604 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15470604 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21010046
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Supplémentation
Le milieu de culture de base Eagle (BME) est un milieu basal synthétique communément utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes.
Basal Medium Eagle (BME) is a widely used synthetic basal medium for supporting the growth of many different mammalian cells. BME was originally developed by Harry Eagle for HeLa cells and mouse fibroblasts, when he discovered the minimum requirements for cell growth in vitro. BME has since been used for other human lines, including WI-38 and MRC-5.
This BME is manufactured as follows:
  • With: Phenol Red
  • Without: L-glutamine, HEPES
The complete formulation is available.
BME contains eight B vitamins, the ten essential amino acids, plus cystine, tyrosine, and glutamine. There are a number of modifications of BME: Minimal Essential Medium, Glasgow's Medium and Dulbecco's Modified Eagle's Medium. This BME formulation contains Earle's salts for use in a CO2 incubator.
BME contains no proteins, lipids, or growth factors. Therefore, BME requires supplementation, commonly with 10% Fetal Bovine Serum (FBS). BME uses a sodium bicarbonate buffer system (2.2 g/L) and therefore requires a 5-10% CO2 environment to maintain physiological pH.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, fibroblastes de souris, WI-38 et MRC-5
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu de base d’Eagle (BME)
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Faible teneur en glucose, Rouge de phénol
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Tenir à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.