Learn More
Gibco™ Bovine Serum, heat inactivated, New Zealand origin
Code produit 11580636 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580636 100 mL 100mL
11590636 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11580636 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 26170035
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Prélevés chez du bétail âgé de 12 à 24 mois
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
  • Catégorie de sérums : Sûr
  • Origine : Nouvelle-Zélande
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovine
Age ≥ 12 months
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Sérum de bovin adulte
Quantité 100 mL
Serum Treatment Inactivé par la chaleur
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Gamme de produits Gibco
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.