Learn More
Gibco™ Carbenicillin Disodium Salt
Description
Le sel disodique de carbénicilline est un antibiotique à la pénicilline semi-synthétique qui interfère avec la synthèse de bactéries à Gram négatif par la paroi cellulaire tout en affichant un faible degré de toxicité pour les tissus des plantes.
- Utilisé comme antibiotique sélectif pour les bactéries Agrobacterium et E. coli résistantes, à une concentration généralement comprise entre 100 et 500 μg / ml.
- Fourni sous forme de poudre et doit être transformé en solution mère entre 100 et 500 mg / ml dans de l’eau.
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc, blanc cassé |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2 à 8°C Conditions d’expédition : Glace Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication |
| Concentration | 50 à 100 μg/ml |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Antibiotique |
| Stérilité | Stérile |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 5 g |
| Conditions d’expédition | Glace |