Learn More
Gibco™ Inhibiteur de trypsine défini
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Description
Une solution saline, stérile, dans un tampon phosphate (1X), stérile, contenant un inhibiteur de la trypsine de soja purifiée.
Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellule épithéliale cornéenne, culture kératinocytaire, culture de cellules de mammifères, culture de cellule épithéliale mammaire, culture de cellule primaire
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Moins 20 degrés C |
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Type de produit | Inhibiteur de trypsine |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| pH | 7,4 |
| Gamme de produits | Cascade Biologics |
| Quantité | 100 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |