Description
Fabriqués en poudre de trypsine, un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin. Souvent utilisés pour la dissociation des cellules, durant le passage des cultures cellulaires de routine et la dissociation de tissus primaires en raison de son pouvoir digestif. Solution formulée en 0,025 % trypsine et 0,01 % d’EDTA dans la saline tamponnée au phosphate (PBS).
Emballage durable
Culture cellulaire, culture cellulaire épithéliale cornéenne, culture du fibroblaste, culture des kératinocytes, culture cellulaire endothéliale à gros récipient, culture cellulaire des mammifères, culture cellulaire épithéliale mammaire, culture des mélanocytes, culture cellulaire endothéliale microvasculaire, culture cellulaire primaire, culture cellulaire musculaire lisse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriqué dans un site conforme aux exigences de fabrication BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Chélateurs | EDTA |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : -5 à -20°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication |
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Réactif de dissociation de culture cellulaire |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Rouge de phénol, EDTA |
| pH | 7,4 |
| Afficher plus |