Learn More
Gibco™ Trypsin Neutralizer Solution
Code produit 11654862 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11654862 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11654862 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur R002100
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Solution saline stérile tamponnée au phosphate
Contient (1X) contenant du sérum de veau comme inhibiteur de trypsine.
Emballage durable
Culture cellulaire, culture cellulaire épithéliale cornéenne, culture du fibroblaste, culture des kératinocytes, culture cellulaire endothéliale à gros récipient, culture cellulaire des mammifères, culture cellulaire épithéliale mammaire, culture des mélanocytes, culture cellulaire endothéliale microvasculaire, culture cellulaire primaire, culture cellulaire musculaire lisse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Moins 20 degrés C
Type de cellule Cellules de mammifères
Concentration 1 X
Type de produit Inhibiteur de trypsine
Stérilité Stérilisation par filtration
pH 7,4
Gamme de produits Cascade Biologics
Quantité 100 ml