Description
Le milieu d’hybridomes CD Gibco est spécifiquement développé de façon à favoriser la croissance d’hybridomes destinés à la production d’anticorps.
- Capacité à soutenir les hybridomes et les myélomes stationnaires et en suspension
- Formulé sans L-glutamine pour une meilleure stabilité
- Formulation définie chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines
- Format pratique et facile à utiliser de la technologie de granulation avancée (AGT™)
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules de myélome, Hybridomes |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Poudre (AGT) |
| Type de produit | Milieu d’hybridome |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Non stérile |
| Avec additifs | Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol |
| Concentration en glucose | 3,66 g/L |
| Afficher plus |