Learn More
Gibco™ CD Hybridoma AGT™ Medium
Code produit 10585095
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 kg
Conditionnement:
10kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10585095 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10585095 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12372003
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Milieu sans protéine défini chimiquement, sans origine animale.
Le milieu hybridome CD Gibco est spécifiquement développé pour la possibilité de soutenir la croissance des hybridomes pour la production d’anticorps.
  • Capacité à soutenir les hybridomes et les myélomes stationnaires et en suspension
  • Formulé sans L-glutamine pour une meilleure stabilité
  • Formulation définie chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines.
  • Format pratique et facile à utiliser de technologie de granulation avancée (AGT™)
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Milieu pour hybridomes CD
Concentration 1 X
Additif Sodium Pyruvate
Tampon Sodium Bicarbonate, No HEPES
Type de cellule Cellules de myélome, hybridome
Contenu et stockage Storage conditions: 2-8°C, dark and dry
Shipping conditions: Gel packs
Shelf life: 24 months from date of manufacture
Classification Animal Origin-Free, Chemically Defined, Protein-Free
Environnement culturel CO2
Niveau d’endotoxines Low
Concentration en glucose 3.66 g/L
Glutamine Sans glutamine
Sels inorganiques Calcium, Magnesium, Sodium Phosphate
Indicateur rouge de phénol No Phenol Red
Pureté ou qualité Certified
Niveau de sérum Sans sérum
Conditions d’expédition Dry Ice
Stérilité Non-sterile
Gamme de produits AGT, Gibco
Quantité 10 kg
Forme Poudre (AGT)