Learn More
Gibco™ Milieu pour hybridomes CD
Code produit 10267522 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10267522 1 000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10267522 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11279023
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Développée spécifiquement pour la croissance des hybridomes et myélomes et la production d’anticorps monoclonaux
Milieu d’hybridomes CD sans protéine défini chimiquement, sans composants d’origine animale.
  • Capacité à soutenir les hybridomes et les myélomes stationnaires et en suspension
  • Formulé sans L-glutamine pour une meilleure stabilité
  • Formulation définie chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines
Capacité à soutenir les hybridomes et les myélomes stationnaires et en suspension
  • Adapté à la culture de lignées de myélomes recombinants ainsi que d’hybridomes classiques, le milieu d’hybridomes CD Gibco offre des densités cellulaires et une production d’IgG élevées.
  • Les cultures dépendantes du cholestérol telles que le NS0 nécessitent l’ajout de concentré lipide cholestérol 250X.
  • Formulé sans L-glutamine pour une meilleure stabilité
    • Le milieu d’hybridomes CD Gibco nécessite l’ajout de L-glutamine 8 mM ou de supplément GlutaMAX™ avant son utilisation.
    • Le supplément GlutaMAX™ limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser
    • Formulation définie chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines
      • Le milieu d’hybridomes CD Gibco est un milieu de culture défini chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines. Il simplifie la purification de la protéine qui vous intéresse
      • Le milieu Gibco défini chimiquement ne contient aucune protéine, aucune hydrolyse, aucun composant de composition inconnue.
      Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de myélome, Hybridomes
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines
Forme Liquide
Type de produit Milieu d’hybridome
Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C. À l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.