Learn More
Gibco™ Tampon de dissociation cellulaire, exempt d’enzymes, solution saline équilibrée de Hank
Code produit 11520456 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11520456 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11520456 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 13150016
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Aucun composant d’origine animale
Gibco Cell Dissociation Buffer is a membrane-filtered, isotonic, and enzyme-free solution of salts, chelating agents, and cell-conditioning agents in calcium-free and magnesium-free Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS). It is suitable for the gentle dissociation of mammalian cells for studies such as ligand binding, flow cytometry, and immunohistochemistry, that require intact cell surface proteins. Cell Dissociation Buffer works well with lightly adherent cell lines, such as HeLa and NIH 3T3, but is not recommended for the routine passaging of strongly adherent cells.
Le tampon de dissociation des cellules Gibco est une solution filtrée par membrane, isotonique et exempte d’enzymes, composée de sels, de chélateurs et d’agents de conditionnement cellulaire dans une solution saline équilibrée de Hank (HBBS) sans calcium et sans magnésium. Le tampon de dissociation cellulaire Gibco convient à la dissociation douce des cellules de mammifères pour les études nécessitant des protéines de surface cellulaire intactes telles que la liaison des ligands, la cytométrie en flux et l’immunohistochimie. Le tampon de dissociation des cellules Gibco fonctionne bien avec des lignées cellulaires légèrement adhérentes, comme HeLa et NIH 3T3. Ceci dit, il n’est pas recommandé pour le passage de routine des cellules fortement adhérentes.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chélateurs EDTA
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15 à 30°C
Conditions d’expédition : ambiantes
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Lignée cellulaire HeLa, NIH 3T3
Classification Aucun composant d’origine animale
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs EDTA, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS)
Quantité 100 ml
Remarques Stable à température ambiante