Learn More
Gibco™ Tampon de dissociation cellulaire, sans enzyme, PBS
Product Code. 11530456 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Unit Size:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11530456 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11530456 Supplier Gibco™ Supplier No. 13151014
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Aucun composant d’origine animale
Gibco Cell Dissociation Buffer is a membrane-filtered, isotonic, and enzyme-free solution of salts, chelating agents, and cell-conditioning agents in calcium-free and magnesium-free phosphate-buffered saline (PBS). It is suitable for the gentle dissociation of mammalian cells for studies such as ligand binding, flow cytometry, and immunohistochemistry, that require intact cell surface proteins. Cell Dissociation Buffer works well with lightly adherent cell lines, such as HeLa and NIH 3T3, but is not recommended for the routine passaging of strongly adherent cells.
Le tampon de dissociation des cellules Gibco est une solution filtrée par membrane, isotonique et exempte d’enzymes, composée de sels, de chélateurs et d’agents de conditionnement cellulaire dans une solution saline dans un tampon phosphate sans calcium et sans magnésium. Le tampon de dissociation des cellules Gibco convient à la dissociation délicate des cellules de mammifères pour des examens, tels que la liaison de ligands, la cytométrie de flux et l’immunohistochimie, qui exigent des protéines intactes de surface cellulaire. Le tampon de dissociation des cellules Gibco fonctionne bien avec des lignées cellulaires légèrement adhérentes, comme HeLa et NIH 3T3. Ceci dit, il n’est pas recommandé pour le repiquage de routine des cellules fortement adhérentes.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chélateurs EDTA
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15°C à 30°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Lignée cellulaire HeLa, NIH 3T3
Classification Aucun composant d’origine animale
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs EDTA
Quantité 100 ml
Remarques Stable à température ambiante