Learn More
Gibco™ Fibroblastes embryonnaires de souris CF1, irradiés
Code produit 15815771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 millions de cellules (2 x 106 cellules)
4 millions de cellules (4 x 106 cellules)
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15815771 2 millions de cellules (2 x 106 cellules) 2 pièces
15943412 4 millions de cellules (4 x 106 cellules) 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15815771 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A34180
 Article restreint
En stock
Les fibroblastes embryonnaires (MEF) de souris Gibco CF1 irradiés sont des cellules nourricières idéales pour la prise en charge de cellules souches embryonnaires humaines et de souris saines et non différenciées (ESC) et de cellules souches pluripotentes induites (IPSC) en culture. Fabriqué par MTI-GlobalSt
  • Gagnez un temps précieux avec les MEF pré-inactivés et prêts à l’emploi
  • Culture des ESC et des IPSC en toute confiance à l’aide de cellules nourricières soigneusement testées
  • Faites confiance à un produit largement utilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Fibroblastes embryonnaires de souris cryoconservés
Stocker dans de l’azote liquide.
Age Embryonique
Type de cellule Cellule nourricière, fibroblaste embryonnaire de souris
Forme Cryoconservé
Espèces Souris
Source du donneur Issu d’un regroupement d’échantillons
Quantité 2 millions de cellules (2 x 106 cellules)
Conditions d’expédition Expédié sur de la glace sèche