Learn More
Gibco™ Protéine humaine recombinante CTS™ TNF
Code produit 10630301
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10630301 1 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10630301 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur CTP3013
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Requires
Le TNF recombinant est une protéine bioactive destinée aux applications de culture cellulaire. Le TNF provoque la cytolyse et la cytostase de nombreuses lignées cellulaires tumorales. Le TNF possède un large spectre d’activités, notamment la chimiotaxie des neutrophiles, l’altération de l’endothélium, l’inhibition des mécanismes anticoagulants et la stimulation de l’angiogenèse.
Protéine bioactive destinée aux applications de culture cellulaire.
  • Le TNF provoque la cytolyse et la cytostase de nombreuses lignées cellulaires tumorales
  • Avec un large éventail d’activités, notamment la chimiotaxie des neutrophiles, l’altération de l’endothélium, l’inhibition des mécanismes anticoagulants et la promotion de l’angiogenèse
  • Plage de DE50 = 0,02 à 0,05 ng/ml (activité spécifique : 2 x 107 à 5  x107 unités/mg), déterminée par l’effet cytotoxique dépendant de la dose sur les cellules L929 en présence d’actinomycine D.
Culture cellulaire, culture de cellules dendritiques, culture de cellules souches hématopoïétiques, culture de cellules de mammifères, culture de cellules souches mésenchymateuses, culture de cellules primaires, culture de cellules souches, recherche sur les cellules souches
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg