Learn More
Gibco™ Supplément CultureOne™ (100X)
Code produit 15674028 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15674028 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15674028 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3320201
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Facilement ajouté au milieu de différenciation conventionnel pour différencier les NSC des neurones. Le supplément Gibco™ CultureOne™ permet des cultures cellulaires neuronales supérieures qui améliorent les analyses en aval, accélèrent la maturation et peuvent être entretenues facilement pendant 5 semaines ou plus.
CultureOne Supplement enhances the differentiation of neural stem cells (NSCs) to neurons and can be used with primary rodent neurons or psc-derived neurons. A superior alternative to anti-mitotic agents like Ara-C or mitomycin C, CultureOne Supplement not only eliminates more than 75% of contaminating neural progenitor cells with minimal cell death, it also accelerates neuronal maturation. Using CultureOne Supplement in neuronal differentiation medium for two weeks yields more mature, functional neurons, reduces cell clumping, and allows maintenance of robust cultures for over a month.
Le supplément CultureOne est un supplément chimiquement défini et sans sérum conçu pour améliorer de manière significative la différenciation des cellules souches neurales (CSN) par rapport aux neurones. Comparé aux méthodes de différenciation conventionnelles où les CSN peuvent surcroître et devenir lourdes, le supplément CultureOne élimine plus de 75 % des cellules souches neurales contaminantes avec un minimum de mort cellulaire et aucun effet sur d’autres voies médiées par la kinase. Les cultures de cellules neuronales supérieures de neurones uniformément répartis et différenciés qui en résultent permettent d’améliorer les dosages en aval, d’accélérer la maturation des neurones et d’assurer un maintien sans interruption pendant cinq semaines ou plus.
Chaque flacon de supplément CultureOne contient un réactif liquide 100X de 5 ml qui peut être ajouté facilement à n’importe quel milieu de différenciation neuronale conventionnel, tel que le milieu Neurobasal avec des suppléments B-27. Après deux semaines de différenciation avec le supplément CultureOne, le supplément peut être éliminé et les cultures qui en résultent contiennent considérablement moins de cellules progénitrices pendant cinq semaines ou plus.
Amélioration des analyses en aval
L’analyse des neurones dérivés de CSN peut être difficile en raison de la présence de cellules progénitrices surcultivées dans la culture. Ces cellules invasives peuvent rendre les expériences d’imagerie et d’électrophysiologie difficiles et remettre en question la pertinence physiologique des tests d’expression génétique. Le supplément CultureOne réduit la prolifération des cellules progénitrices, vous donnant ainsi une population de cellules neuronales plus propre et plus pertinente, ce qui améliore considérablement l’expérience et les résultats des tests.
Maturation accélérée des neurones différenciés
Avec le supplément CultureOne, les neurones dérivés du NSC expriment des marqueurs physiologiques matures plus rapidement et développent des neurites plus longs que les cultures neuronales dérivées du NSC non traitées. Les neurones traités au supplément CultureOne expriment également des nombres significativement plus élevés de canaux ioniques de calcium à tension synchronisée, qui sont un marqueur important de l’excitabilité et de maturité des neurones.
Culture plus longue des neurones dérivés du NSC
Pour les expériences qui nécessitent une maturité de neurones dérivés de NSC pendant de longues périodes, le supplément CultureOne permet l’entretien de neurones enrichis et différenciés pendant cinq semaines ou plus. Par contre, les méthodes de différenciation conventionnelles entraînent la prolifération des cellules progénitrices neurales, qui tendent à s’amasser et à provoquer le décollement de la plaque.
Pour connaître les protocoles établis utilisant le supplément N-2, consultez notre Manuel du protocole de neurobiologie Gibco.
Consultez les publications relatives aux produits de neurobiologie Gibco sur notre site Gibco CellCite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -20°C) à l’abri de la lumière.
Description Cellules neurales, sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Supplément
Gamme de produits CultureOne
Quantité 5 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Testé pour Endotoxine, stérilité