Learn More
Gibco™ Dispase de type II, poudre
Code produit 11510536 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11510536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11510536 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 17105041
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Amino-endo peptidase qui hydrolyse les liaisons peptidiques N-terminales des résidus d’acides aminés apolaires
La dispase de type II présente une légère action protéolytique, qui est pratique pour l’isolement et le repiquage de routine des cellules primaires. La dispase de type II est relativement délicate, se dissocie facilement à une température et un pH physiologiques, et préserve généralement l’intégrité de la membrane cellulaire.
  • Produit dans Bacillus polymyxa
  • Conditionné sous forme de poudre lyophilisée non stérile, réservée à la recherche dans la dissociation cellulaire ou tissulaire, et pour éviter l’agglutination dans les cultures en suspension
  • L’activité est de >0,5 unités / mg
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Forme Lyophilisé
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Non stérile
Quantité 5 g