Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES
Code produit 11574546 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
5 L
10 L
10 x 500 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11574546 500 mL 500mL
11559716 10 x 500 mL 10 pièces
12529059 5 L 5L
11300882 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11574546 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11330032
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le DMEM ⁄ F-12 Gibco™, HEPES, est utilisé dans les applications de traitement de cultures cellulaires.
  • Contient une concentration d’acides aminés et de vitamines quatre fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original
  • Formulé à l’origine avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
  • Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
  • Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes de rat
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)/F-12
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C (à l’abri de la lumière)
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.