Learn More
Beschreibung
- Contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original
- Formulé à l’origine avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spezifikation
Spezifikation
| Lignée cellulaire | MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes de rat |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)/F-12 |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Avec additifs | Haute teneur en glucose, Glutamine, HEPES |
| Sans additif | Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium |
| Mehr anzeigen |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?