Learn More
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose
Code produit 15480564 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
5 L
10 L
Conditionnement:
1 pièce
1000mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480564 1 000 mL 1000mL
10741574 500 mL 1 pièce
11330882 5 L 1 pièce
11340882 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15480564 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11965084
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Supplémentation
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. DMEM Gibco™ à haute teneur en glucose est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire.
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) is a widely used basal medium for supporting the growth of many different mammalian cells. Cells successfully cultured in DMEM include primary fibroblasts, neurons, glial cells, HUVECs, and smooth muscle cells, as well as cell lines such as HeLa, 293, Cos-7, and PC-12. Life Technologies offers a variety of DMEM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
  • Le DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) est un milieu de base largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes
  • Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12
  • Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Modifié comme suit :
  • Avec : Teneur élevée en glucose, L-glutamine, rouge de phénol
  • Sans : Pyruvate de sodium, HEPES
Utilisation du DMEM
  • Le DMEM contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original
  • À l’origine, il était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
  • Le milieu DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance ; il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Il utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/L) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2–pour maintenir le pH physiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Température ambiante
Compliance
Manufactured at a cGMP-compliant facility. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Type de cellule Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Concentration en glucose 4500 mg/L
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Bottle
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C. Stocker à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Environnement culturel CO2
Culture Type Mammalian Cell Culture
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.