Learn More
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose, supplément GlutaMAX™, pyruvate
Code produit p-4919830 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
5 L
10 L
Conditionnement:
1 pièce
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440544 500 mL 500mL
11360872 5 L 1 pièce
11370872 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440544 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10569010
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Requires
Supplémentation
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le supplément DMEM Gibco™, à forte teneur en glucose, GlutaMAX™, Pyruvate est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire et tissulaire ex vivo chez l’homme.
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) is a widely used basal medium for supporting the growth of many different mammalian cells. Cells successfully cultured in DMEM include primary fibroblasts, neurons, glial cells, HUVECs, and smooth muscle cells, as well as cell lines such as HeLa, 293, Cos-7, and PC-12. We offer a variety of DMEM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
Le milieu DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) est un milieu de culture basal largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12. Nous proposons une variété de modifications de DMEM pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des milieux.
Ce milieu DMEM est modifié comme suit :
Avec : Haute teneur en glucose, pyruvate de sodium, GlutaMAX™, rouge de phénol
Sans : HEPES
La formulation complète est disponible.
Utilisation du milieu DMEM
Le milieu DMEM est unique par rapport aux autres milieux de culture, car il contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original. À l’origine, le milieu DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium. Associé à un supplément GlutaMAX™, le milieu DMEM minimise l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser. Le milieu DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu DMEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu DMEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Manufactured at a cGMP-compliant facility. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lignée cellulaire HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Type de cellule Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Haute teneur en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco, GlutaMAX
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Bottle
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Environnement culturel CO2
Culture Type Mammalian Cell Culture
Show More Show Less
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.