Learn More
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose, sans glutamine
Code produit 11500416 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500416 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500416 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11960044
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Supplémentation
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. DMEM Gibco™, haute teneur en glucose, sans glutamine, est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire.
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) is a widely used basal medium for supporting the growth of many different mammalian cells. Cells successfully cultured in DMEM include primary fibroblasts, neurons, glial cells, HUVECs, and smooth muscle cells, as well as cell lines such as HeLa, 293, Cos-7, and PC-12. We offer a variety of DMEM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
  • Contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original
  • Formulé à l’origine avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
  • Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
  • Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu DMEM est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Dispositif de classe II aux États-Unis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Type de cellule Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Haute teneur en glucose, Rouge de phénol
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Mammalian Cell Culture
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Bottle
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C (à l’abri de la lumière)
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Environnement culturel CO2
Culture Type Mammalian Cell Culture
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.