Description
Requires
Supplémentation
- Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est un milieu de base communément utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifère différentes
- Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12
- Stocker de 2°C à 8°C
Modifié comme suit :
- Avec : faible teneur en glucose, L-glutamine, pyruvate de sodium, rouge de phénol
- Sans : bicarbonate de sodium, HEPES
Utilisation du DMEM
- Le DMEM se distingue des autres milieux de culture car il contient une concentration d’aminoacides et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original
- À l’origine, le DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g/L) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
- Le milieu DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance ; il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Le milieu DMEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/L) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Le milieu de culture cellulaire Gibco™ en poudre nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | HeLa, 293, Cos-7 et PC-12 |
| Type de cellule | Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses |
| Forme | Poudre |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Avec additifs | Faible teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
| Sans additif | Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium |
| Qualité de fabrication | Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 50 litres |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.