Learn More
Gibco™ DMEM, sans glucose, sans glutamine, sans rouge de phénol
Code produit 12307263 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12307263 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12307263 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1443001
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu Eagle modifié de Dulbecco (DMEM) est un milieu de base communément utilisé pour favoriser la croissance de différentes cellules de mammifère.
Le milieu Eagle modifié de Dulbecco (DMEM) est un milieu de base communément utilisé pour favoriser la croissance de différentes cellules de mammifère. Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu DMEM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce milieu DMEM est modifié comme suit :
Sans : Glucose, pyruvate de sodium, HEPES, L-glutamine, rouge de phénol
La formulation complète est disponible.
Le milieu DMEM est unique par rapport aux autres milieux de culture, car il contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original. À l’origine, le milieu DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium.
Utilisation prévue du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’homme.
Le milieu DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu DMEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu DMEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Certifications
ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Type de cellule Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans glucose, Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C Conserver à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication