Learn More
Gibco™ Donor Bovine Serum with Iron, New Zealand Origin
Code produit 11503407 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11503407 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11503407 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10371029
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Sérums standard pour lignées cellulaires robustes
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
  • Catégorie de sérums : Complexe sûr de citrate ferrique à 6,0 mg/dl
  • Origine : Nouvelle-Zélande.
  • Niveau d’endotoxine : ≤ 10 EU/ml
  • Prélevés chez du bétail âgé de 12 à 24 mois
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovine
Age 12 à 36 mois
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Serum Treatment Standard (filtration stérile)
Stérilité Stérile
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/mL
Gamme de produits Gibco
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.