Learn More
Gibco™ Activateur en T humain CD3/CD28 Dynabeads™ pour l’expansion et l’activation des cellules T
Code produit 10310614 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,4 ml
2 ml
5 x 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
400µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10310614 0,4 ml 400µL
10587973 2 ml 1 pièce
10548353 5 x 2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10310614 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11161D
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Les Dynabeads de l’activateur en T humain CD3/CD28 sont fournis sous forme de suspension contenant 4 x 107 Dynabeads/ml dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique humaine (HSA).
Pour l’activation et l’expansion des cellules T humaines
  • Activation des cellules T sans nécessiter de cellules nourricières
  • Cellules activées qui retiennent une fonction comparable à la fonction in vivo
  • Reproductibilité maximale sans contamination par les anticorps ou les mitogènes solubles
  • Expansion des cellules T de 100 à 1 000 fois
  • Type de cellule : Cellules T (population entière)
  • Produit final : Cellules
  • Réactivité : Humaine
  • Type d’échantillon : Cultures cellulaires, PBMC
  • Espèces cibles : Humaine
Activation et expansion des cellules, analyse cellulaire, isolement cellulaire, isolement et expansion des cellules, activation et expansion des cellules humaines, isolement des cellules humaines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules T (population entière)
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
Clonalité Monoclonal
Concentration 4 x 10 7 Beads/mL
Contenu et stockage Le produit contient 0,4 ml d’activateur de cellules T humaines CD3 / CD28 Dynabeads  Human T-Activator CD3 / CD28 dans une solution saline dans un tampon phosphate (PBS), pH 7,4, contenant 0,1 % d’albumine sérique humaine (HSA). Conserver entre 2 et 8°C
4 × 107 microbilles / ml de suspension.
Description Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads
À utiliser avec (application) Activation and Expansion of T-cells
Matériau Polystyrène magnétique
Type de produit Activateur T humain CD3 / CD28
À utiliser avec (équipement) DynaMag™ Magnet
Espèces hôtes Souris
Technologie d’isolement Dynabeads Untouched ou Dynabeads FlowComp
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Quantité 0,4 mL
Réactivité Humaine
Conditions d’expédition Température ambiante
Fonctionnalité de surface Époxy
Espèces cibles Humaine
Uniformité Monosized 4.5 μm (CV <5%)
Volume (métrique) 0,4 ml
Diamètre (métrique) 4,5 μm
État réglementaire For Research Use Only