Learn More
Gibco™ Activateur en T humain CD3/CD28 Dynabeads™ pour l’expansion et l’activation des cellules T
Description
Includes
Les Dynabeads de l’activateur en T humain CD3/CD28 sont fournis sous forme de suspension contenant 4 x 107 Dynabeads/ml dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique humaine (HSA).
- Activation des cellules T sans nécessiter de cellules nourricières
- Cellules activées qui retiennent une fonction comparable à la fonction in vivo
- Reproductibilité maximale sans contamination par les anticorps ou les mitogènes solubles
- Expansion des cellules T de 100 à 1 000 fois
- Type de cellule : Cellules T (population entière)
- Produit final : Cellules
- Réactivité : Humaine
- Type d’échantillon : Cultures cellulaires, PBMC
- Espèces cibles : Humaine
Activation et expansion des cellules, analyse cellulaire, isolement cellulaire, isolement et expansion des cellules, activation et expansion des cellules humaines, isolement des cellules humaines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules T (population entière) |
| Certifications/Conformité | ISO9001 and ISO13485 |
| Clonalité | Monoclonal |
| Concentration | 4 x 10 7 Beads/mL |
| Contenu et stockage | 5 × 2 ml d’activateur de cellules T humaines CD3 / CD28 Dynabeads™ Human T-Activator CD3 / CD28 fourni sous forme de suspension contenant 4 × 107 de Dynabeads™ / ml dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique humaine (HSA). Conditions de conservation : 2°C à 8°C. Ne pas congeler. |
| Description | Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
| Couleur | Brown |
| À utiliser avec (application) | Activation and Expansion of T-cells |
| Matériau | Polystyrène magnétique |
| Type de produit | Activateur T humain CD3 / CD28 |
| Afficher plus |