Learn More
Gibco™ Activateur en T humain CD3/CD28 Dynabeads™ pour l’expansion et l’activation des cellules T
Code produit 10587973 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,4 ml
2 ml
5 x 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
400µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10587973 2 ml 1 pièce
10310614 0,4 ml 400µL
10548353 5 x 2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10587973 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11131D
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Les Dynabeads de l’activateur en T humain CD3/CD28 sont fournis sous forme de suspension contenant 4 x 107 Dynabeads/ml dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique humaine (HSA).
Pour l’activation et l’expansion des cellules T humaines
  • Activation des cellules T sans nécessiter de cellules nourricières
  • Cellules activées qui retiennent une fonction comparable à la fonction in vivo
  • Reproductibilité maximale sans contamination par les anticorps ou les mitogènes solubles
  • Expansion des cellules T de 100 à 1 000 fois
  • Type de cellule : Cellules T (population entière)
  • Produit final : Cellules
  • Réactivité : Humaine
  • Type d’échantillon : Cultures cellulaires, PBMC
  • Espèces cibles : Humaine
Activation et expansion des cellules, analyse cellulaire, isolement cellulaire, isolement et expansion des cellules, activation et expansion des cellules humaines, isolement des cellules humaines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules T (population entière)
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
Clonalité Monoclonal
Concentration 4 x 10 7 Beads/mL
Contenu et stockage L’activateur de cellules T humaines CD3 / CD28 Dynabeads™ Human T-Activator CD3 / CD28 est fourni sous forme de suspension contenant 4 × 107 de Dynabeads™ / ml dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique humaine (HSA).
Conditions de conservation : 2°C à 8°C. Ne pas congeler.
Description Monoclonal anti-human CD3 and CD28 antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads
Couleur Brown
À utiliser avec (application) Activation and Expansion of T-cells
Matériau Polystyrène magnétique
Type de produit Activateur T humain CD3 / CD28
Type de produit final Cellules
À utiliser avec (équipement) DynaMag™ Magnet
Espèces hôtes Souris
Technologie d’isolement Magnetic Beads
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Quantité 2 ml
Réactivité Humaine
Type d’échantillon Cultures cellulaires, PBMC
Conditions d’expédition Température ambiante
Fonctionnalité de surface Époxy
Espèces cibles Humaine
Uniformité Monosized 4.5 μm (CV <5%)
Volume (métrique) 2 ml
Diamètre (métrique) 4,5 μm
État réglementaire For Research Use Only