Learn More
Gibco™ Activateur T de souris Dynabeads™ CD3/CD28 pour l’expansion et l’activation des cellules T
Code produit 10022593 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,4 ml
2 ml
5 x 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10022593 2 ml 1 pièce
10064903 0,4 ml 1 pièce
10266443 5 x 2 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10022593 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11452D
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Le T-activateur Dynabeads de souris CD3 / CD28 est fourni sous forme de suspension contenant 4 x 107 Dynabeads/ml dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique bovine (HSA)
Microbilles superparamagnétiques de 4,5 μm avec des anticorps anti-CD3 et anti-CD28 liés par covalence à la surface des microbilles
L’activateur de cellules T de souris Dynabeads Mouse T-Activator CD3 / CD28 est conçu pour l’activation et l’expansion de cellules T de souris à des fins de recherche.
  • Activation des cellules T sans besoin de cellules nourricières
  • Cellules activées qui retiennent une fonction comparable à la fonction in vivo
  • Reproductibilité optimale, sans contamination par des anticorps ou des mitogènes solubles
  • Expansion des cellules T jusqu’à 1 000 fois en deux semaines
  • Type de cellule : Cellules T (population entière)
  • Produit final : Cellules
  • Réactivité : Souris
  • Type d’échantillon : Cultures cellulaires, ganglion lymphatique, rate
  • Espèces cibles : Souris
Activation et expansion des cellules, analyse cellulaire, isolement et expansion des cellules, activation et expansion des cellules de souris
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules T (population entière)
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
Clonalité Monoclonal
Concentration 4 x 10 7 Beads/mL
Contenu et stockage L’activateur de cellules T de souris CD3 / CD28 Dynabeads™ Mouse T-Activator CD3 / CD28 est fourni sous forme de suspension contenant 4 × 107 Dynabeads™ / ml dans une solution saline dans un tampon phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique humaine (HSA). Conservation à : 2-8°C.
Description Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads
Couleur Brown
À utiliser avec (application) Activation and Expansion of T-cells
Matériau Polystyrène magnétique
Type de produit Activateur T de souris CD3 / CD28
À utiliser avec (équipement) DynaMag™ Magnet
Espèces hôtes Hamster
Technologie d’isolement Magnetic Beads
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Quantité 2 ml
Réactivité Souris
Type d’échantillon Cultures cellulaires, ganglion lymphatique, rate
Conditions d’expédition Température ambiante
Fonctionnalité de surface Époxy
Espèces cibles Souris
Uniformité Monosized 4.5 μm (CV <5%)
Volume (métrique) 2 ml
Diamètre (métrique) 4,5 μm
État réglementaire For Research Use Only