Learn More
Gibco™ Activateur T de souris Dynabeads™ CD3/CD28 pour l’expansion et l’activation des cellules T
Tous les produits Gibco ProduitsDescription
Includes
Le T-activateur Dynabeads de souris CD3 / CD28 est fourni sous forme de suspension contenant 4 x 107 Dynabeads/ml dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique bovine (HSA)
L’activateur de cellules T de souris Dynabeads Mouse T-Activator CD3 / CD28 est conçu pour l’activation et l’expansion de cellules T de souris à des fins de recherche.
- Activation des cellules T sans besoin de cellules nourricières
- Cellules activées qui retiennent une fonction comparable à la fonction in vivo
- Reproductibilité optimale, sans contamination par des anticorps ou des mitogènes solubles
- Expansion des cellules T jusqu’à 1 000 fois en deux semaines
- Type de cellule : Cellules T (population entière)
- Produit final : Cellules
- Réactivité : Souris
- Type d’échantillon : Cultures cellulaires, ganglion lymphatique, rate
- Espèces cibles : Souris
Activation et expansion des cellules, analyse cellulaire, isolement et expansion des cellules, activation et expansion des cellules de souris
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules T (population entière) |
| Certifications/Conformité | ISO9001 and ISO13485 |
| Clonalité | Monoclonal |
| Concentration | 4 x 10 7 Beads/mL |
| Contenu et stockage | 5 x 2 ml d’activateur de cellules T de souris CD3 / CD28 Dynabeads™ Mouse T-Activator CD3 / CD28 fourni sous forme de suspension contenant 4 × 107 Dynabeads™ / ml dans une solution saline dans un tampon phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique bovine (ASB). Conservation à : 2°C à 8°C. |
| Description | Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
| Couleur | Brown |
| À utiliser avec (application) | Activation and Expansion of T-cells |
| Matériau | Polystyrène magnétique |
| Type de produit | Activateur T de souris CD3 / CD28 |
| Afficher plus |