Learn More
Gibco™ Expi293™ Expression System Kit
Code produit 13481059 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13481059 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13481059 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A14635
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Conçu avec une technologie d’expression transitoire pour une production rapide et ultra-élevée de protéines à partir de cellules de mammifères. Le kit de système d’expression Gibco™ EXPI293™ est basé sur la culture à haute densité des cellules Expi293F™ dans le milieu d’expression Expi293™.
The Expi293 Expression System is a complete, scalable platform for rapid, high-yield transient protein production from mammalian HEK293 cells. The system includes: high-density Expi293F cells in Expi293 Expression Medium and ExpiFectamine 293 transfection reagent optimized with enhancers to maximize protein production and reproducibility.
  • Production rapide de quantités allant du milligramme au gramme de protéines recombinantes dans les cellules de mammifère
  • Cultures haute densité de cellules Expi293 dont le résultat est l’expression de plus de cellules par millilitre de culture et des rendements de protéines plus élevés
  • Modifications post-translationnelles des cellules de mammifère et de repliement natif, telles que la glycosylation, des protéines exprimées
  • Culture et protocoles de transfection simples et robustes qui s’adaptent facilement aux flux de travaux d’expression transitoire actuels
  • Expression évolutive pouvant être appliquée aux cultures de <1 ml à > 10 L, générant ainsi la quantité de protéines nécessaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Expi293F™
Contenu et stockage 2 flacons de cellules Expi293F surgelés
1 flacon de milieu d’expression Expi293, 1 000 ml
1 kit de transfection Expifectamine 293 pour 1 l de culture
1 flacon de vecteur de contrôle positif d’expression d’anticorps
1 flacon de milieu de sérum réduit Opti-MEM, 100 ml
Conserver tous les composants entre +2°C et +8°C, à l’exception des cellules congelées, qui doivent être stockées dans de l’azote liquide
Type de livraison Transfection
Type de cellule 293 cellules dérivées
Accélérateur CMV
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
Système d’expression Mammifère
Stabilité de l’expression Tensions transitoires
À utiliser avec (application) Expression de protéines
Principales fonctions Production de protéines, expression constitutive
Nbre de réactions 33
Gamme de produits Expi293
Type de produit Kit de système d’expression
Marqueur de protéine Non marqué
Quantité 1 kit
Type de système Système d’expression Expi293™