Learn More
Gibco™ Milieux sans sérum Express Five™
Code produit 10257202 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10257202 1 000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10257202 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10486025
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisé pour prendre en charge la croissance cellulaire maximale et l’expression génétique recombinante
Le milieu Express FiveSFM est un milieu sans sérum ni protéines spécifiquement développé pour prendre en charge la croissance en suspension à long terme des cellules High Five (BTI-TN-5B1-4) en suspension pour une utilisation avec le système vecteur d’expression baculovirus (BEVS). Ce milieu nécessite l’ajout de L-glutamine 16 mM avant son utilisation.
  • Meilleure croissance en suspension à long terme des cellules High Five
  • Formulation sans sérum ni protéines
  • Optimisé pour la production de protéines recombinantes
  • Évolutif dans le bioréacteur CelliGen™ et le système WAVE Bioreactor™
Culture cellulaire, culture de cellules High Five™, culture cellulaire d’insectes
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu Gibco Express FiveSFM est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire High Five™
Type de cellule Cellule d’insectes
Classification Sans protéines, Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum de cellules d’insectes (SFM)
Serum Level Sans sérum
Sans additif Sans glutamine
Gamme de produits Express Five, Gibco
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C. À l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.