Learn More
Gibco™ Milieu d’expression FreeStyle™ 293
Code produit p-4924970 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 sachet universel
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1000mL
10L
20L
6 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11550426 1 L 1000mL
10319322 6 x 1 L 6 PCS
13426156 1 sachet universel 10L
15285885 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11550426 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12338018
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Formulation sans sérum, sans protéines, sans composants d’origine animale, permettant une purification plus facile
Le milieu d’expression FreeStyle™ 293 est un milieu de –culture défini chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines. Il a été spécifiquement développé pour encourager la croissance et la transfection des cellules 293-F en suspension sans adaptation. Le milieu est complet et prêt à l’emploi, sans supplémentation requise.
Le milieu d’expression FreeStyle 293 est un milieu de culture défini chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines. Il a été spécifiquement développé pour encourager la croissance et la transfection des cellules 293-F en suspension sans adaptation. Le milieu est complet et prêt à l’emploi, sans supplémentation requise.
  • Format complet et prêt à l’emploi contenant le supplément GlutaMAX™
  • Capacité à soutenir la croissance en suspension et la transfection des cellules 293-F
  • Utilisation facile avec les systèmes d’expression FreeStyle 293
  • Évolutivité dans des flacons rotatifs et des bioréacteurs
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères, expression de cellules de mammifères, production de protéines de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, production de vaccins viraux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire FreeStyle™ 293-F Cells
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu d’expression
Serum Level Sans sérum
Gamme de produits Freestyle
Quantité 1 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Storage conditions: 2°C to 8°C. Protect from light
Shipping conditions: Ambient
Shelf life: 12 months from date of manufacture
Culture Type Culture cellulaire en suspension
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.