Learn More
Gibco™ Amphotéricine B
Description
- Empêche la croissance de champignons en causant une perméabilité accrue de la membrane plasmique fongique.
- L’agent antimycotique Gibco™ Fungizone™ sert à empêcher la contamination des cultures cellulaires par la levure et les champignons multicellulaires.
- Contient 250 μg d’amphotéricine B et 205 μg de désoxycholate de sodium par ml d’eau distillée
- Les plages de concentration recommandées s’échelonnent entre 0,25 et 2,50 μg/ml
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : -5°C à -20°C Conditions d’expédition : Congelés sur glace sèche Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
| Concentration | 0,25 à 2,5 μg/ml |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antifongique |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| À utiliser avec (application) | Prévention de la contamination par culture cellulaire |
| Gamme de produits | Fungizone |
| Quantité | 20 ml |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4-Morpholinoacetophenone
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Morpholinoacetophenone