Learn More
Gibco™ Antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate G418) (50 mg/ml)
Code produit 11558616 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
Conditionnement:
20mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11558616 100 mL -
11579886 20 mL 20mL
10092772 20 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11558616 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10131027
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Produit par la bactérie Micromonospora rhodorangea et agit par liaison du ribosome, inhibant ainsi la synthèse protéique dans les cellules procaryotes et eucaryotes
Gibco Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is produced by the bacterium Micromonospora rhodorangea and acts by binding the ribosome, thus inhibiting protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells.
La résistance à l’antibiotique sélectif Geneticin (sulfate G418) est conférée par les gènes de résistance E. coli APH(3)–I et APH(3)–II.
  • Utilisé comme antibiotique sélectif dans une plage de concentration de 100 à 200 μg / ml pour les bactéries, ou 200 à 500 μg / ml pour la plupart des cellules de mammifères
  • Fourni en solution de 50 mg / ml dans de l’eau
Culture cellulaire, clonage, culture de cellules de Drosophila S2, culture de cellules High Five™, culture de cellules d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, culture de cellules Sf9 et Sf21, transfection, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules eucaryotes, cellules pokaryotiques
Concentration 50 mg/mL
Type de culture Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Sélection eucaryote ⁄ génération de lignées cellulaires stables
Gamme de produits Geneticin
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • GENETICIN
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine