Learn More
Gibco™ Antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate G418) (50 mg/ml)
Code produit 11579886 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
Conditionnement:
20mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11579886 20 mL 20mL
10092772 20 mL 20mL
11558616 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11579886 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10131035
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Produit par la bactérie Micromonospora rhodorangea et agit par liaison du ribosome, inhibant ainsi la synthèse protéique dans les cellules procaryotes et eucaryotes
Gibco Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is produced by the bacterium Micromonospora rhodorangea and acts by binding the ribosome, thus inhibiting protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells.
Resistance to Geneticin Selection Antibiotic (G418 Sulfate) is conferred by the E. coli APH(3)–I and APH(3)–II resistance genes.
  • Used as selective antibiotic in concentration range of 100 - 200μg/mL for bacteria, or 200 – 500μg/mL for most mammalian cells
  • Supplied as 50mg/mL solution in water
Cell Culture, Cloning, Drosophila S2 Cell Culture, High Five™ Cell Culture, Insect Cell Culture, Mammalian Cell Culture, Selection, Sf9 & Sf21 Cell Culture, Transfection, Transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules eucaryotes, cellules pokaryotiques
Concentration 50 mg / mL
Type de culture Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Sélection eucaryote ⁄ génération de lignées cellulaires stables
Gamme de produits Geneticin
Quantité 20 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) (50 mg/mL)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Gentamicin
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.