Learn More
Gibco™ Antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate G418), poudre
Code produit 10463982 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10463982 1 g 1g
11528676 5 g 5g
11548676 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10463982 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11811023
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Produit par la bactérie Micromonospora rhodorangea et agit par liaison du ribosome, inhibant ainsi la synthèse protéique dans les cellules procaryotes et eucaryotes
Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is produced by the bacterium Micromonospora rhodorangea and acts by binding the ribosome, thus inhibiting protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells. Resistance to Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is conferred by the E. coli APH (3') – I and APH (3') – II resistance genes. Gibco™ Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is used as a selective antibiotic in the concentration range of 100 - 200 μg/mL for bacteria, or 200 – 500 μg/mL for most mammalian cells. This product is supplied as a powder and should be made into a stock solution of 10 – 50 mg/mL in water. We offer a variety of cell culture antibiotics for your convenience.
La résistance à l’antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate G418) est conférée par les gènes de résistance E. coli APH(3) – I et APH(3) – II.
  • Utilisé comme antibiotique sélectif dans une plage de concentration de 100 à 200 μg / ml pour les bactéries, ou 200 à 500 μg / ml pour la plupart des cellules de mammifères
  • Fourni sous forme de poudre et doit être transformé en solution mère dans 10 à 50 mg / ml d’eau
Culture cellulaire, clonage, culture de cellules de Drosophila S2, culture de cellules High Five™, culture de cellules d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, culture de cellules Sf9 et Sf21, transfection, transformation
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15 à 30°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules eucaryotes, cellules pokaryotiques
Concentration 10 à 50 μg/ml
Forme Poudre
Type de produit Antibiotique
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Sélection eucaryote ⁄ génération de lignées cellulaires stables
Gamme de produits Geneticin
Quantité 1 g
Conditions d’expédition Température ambiante
compliance-icons
Product Identifier
  • GENETICIN
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alp ha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw. 4)-O-[3-de