Learn More
Gibco™ Chlorhydrate de blasticidine S (10 mg/ml)
Code produit 12172530 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
10 x 1 mL
Conditionnement:
1 pièce
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12172530 10 x 1 mL 10mL
10166793 20 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12172530 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1113903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    698.00€
    584.65€ / 10mL
    Économisez 113.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Antibiotique sélectif dans une plage de concentration de 50 à –100 μg/ml
La Blasticidine S est un antibiotique nucléoside isolé du Streptomyces griseochromogenes. Il s’agit d’un puissant inhibiteur de la protéosynthèse au niveau des cellules eucaryotes et procaryotes. La Blasticidine S agit rapidement en bloquant la formation de liaisons peptidiques par le ribosome.
  • Utilisée pour la prévention de la contamination des cultures cellulaires.
  • Plages de concentration de travail recommandées 1 à 20 µg/ml selon la lignée cellulaire
  • Fourni en solution de 10 mg/ml dans 20 mM d’HEPES (pH 7,2 à 7,5)
  • Fournis en 10 flacons contenant chacun 1 ml.
  • L’expression d’un des deux gènes de désaminase de la Blasticidine S leur confère une certaine résistance : BSD ou bsr
Culture cellulaire, clonage, culture de cellules de Drosophila S2, culture de cellules d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, culture de cellules Sf9 et Sf21, transfection, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5°C à -20°C (à l’abri de la lumière)
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Durée de conservation : 9 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules eucaryotes, cellules pokaryotiques
Concentration 10 mg/ml
Type de culture Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs HEPES
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 x 1 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Blasticidin S HCL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Blasticidin S HCL