Learn More
Gibco™ Puromycine dichlorhydrate
Code produit 12122530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
10 flacons
Conditionnement:
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12122530 10 flacons 10mL
10296974 1 flacon -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12122530 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1113803
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Antibiotique aminonucléoside produit par Streptomyces alboniger
La puromycine agit en inhibant le transfert du peptidyl sur les ribosomes procaryotes et eucaryotes ; la résistance est conférée par l’expression du gène pac.
  • Utilisée en biologie cellulaire comme antibiotique sélectif dans les systèmes de culture de cellules de mammifère.
  • Les plages de concentration de travail recommandées s’échelonnent entre 0,2 et 5,0 μg / ml
  • Peut être toxique pour les cellules eucaryotes à des concentrations aussi faibles que 1 μg / ml
  • Fourni à raison de 10 mg / ml dans 20 mM de tampon HEPES (pH 7,2 à 7,5)
Culture cellulaire, clonage, culture de cellules de Drosophila S2, culture de cellules d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, culture de cellules Sf9 et Sf21, transfection, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5 à -20°C
Conditions d’expédition : congelé
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Concentration 10 mg/ml
Type de culture Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs HEPES
À utiliser avec (application) Sélection eucaryote ⁄ génération de lignées cellulaires stables
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 flacons
Conditions d’expédition Glace carbonique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Puromycin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: puromycin