Learn More
Gibco™ MEM de Glasgow (GMEM)
GREENER_CHOICE
Code produit 15400564 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400564 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15400564 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11710035
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Supplémentation
Le milieu MEM de Glasgow (GMEM) a été initialement développé par Ian McPherson et Michael Stoker en tant que modification du milieu minimum essentiel de Eagle.
Le milieu MEM de Glasgow (GMEM) a été initialement développé par Ian McPherson et Michael Stoker en tant que modification du milieu minimum essentiel de Eagle. Il a été utilisé pour étudier les facteurs génétiques qui affectaient la compétence des cellules. Le milieu MEM de Glasgow a été développé pour utilisation avec des lignées cellulaires de reins telles que la BHK-21.
Ce milieu MEM de Glasgow est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine, rouge de phénol
Sans : HEPES, bouillon de phosphate de tryptose
La formulation complète est disponible.
Utilisation du milieu MEM de Glasgow
Le milieu MEM de Glasgow de distingue des autres milieux car il contient deux fois la concentration d’amino-acides et de vitamines par rapport au milieu de base Eagle original, et il est utilisé sans sérum. Le milieu MEM de Glasgow a été initialement formulé avec un bouillon de phosphate tryptose à 10 %. Le milieu MEM de Glasgow ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu MEM de Glasgow nécessite une supplémentation avec un bouillon de phosphate tryptose à 10 %. Le milieu MEM de Glasgow utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,75 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire BHK-21
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit MEM (milieu essentiel minimal)
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium, Sans bouillon de phosphate tryptose
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C (à l’abri de la lumière)
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication