Learn More
Gibco™ Solution de glucose
Code produit 15384895 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15384895 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15384895 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2494001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.56€
    28.65€ / 50mL
    Économisez 3.91€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La solution de glucose Gibco™ contient du D-glucose à une concentration de 200 g / l ; elle est utilisée comme supplément pour milieu sans sérum convenant à la culture cellulaire.
La solution de glucose Gibco™ contient du D-glucose à une concentration de 200 g / l ; elle est utilisée comme supplément pour milieu sans sérum convenant à la culture cellulaire. La solution de glucose peut être ajoutée à divers milieux de culture cellulaire Gibco™ qui incluent, sans s’y limiter, le milieu de Eagle ’modifié par Dulbecco (DMEM), le RPMI 1640, le milieu DMEM ⁄ F-12, l’IMDM et le milieu minimum essentiel. Chaque lot de solution de glucose est testé afin de vérifier sa stérilité, son osmolalité, son pH et son niveau d’endotoxines. Nous offrons un éventail de milieux auxquels la solution de glucose peut être ajoutée. Trouvez le milieu le plus adapté à l’aide de l’outil de sélection de milieux.
Compliance
La solution de glucose est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa et située à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière.
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication.
Description Solution de glucose, 50 ml, liquide, durée de conservation de 12 mois, utilisée pour les applications de culture de cellules de mammifères, usage exclusivement réservé à la recherche
Classification Sans sérum
Concentration 200 g/l
Forme Liquide
Type de produit Glucose
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 50 ml
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche