Learn More
Gibco™ Grace's Insect Medium (2X), supplemented
Code produit 11510406 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11510406 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11510406 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11667037
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
À utiliser dans la superposition d’agarose lors du dosage de la plaque
Le milieu d’insectes supplémenté de Grace était initialement conçu pour la croissance des cellules du papillon australien Emperor, Antherea eucalypti. Utilisé pour la croissance des cellules de Spodepta frugiperda, Sf9 et Sf21. Les cellules Sf9 et Sf21 sont couramment utilisées pour exprimer la protéine recombinante à l’aide du système vecteur d’expression baculovirus (BEVS). Modifié comme suit : Avec hydrolysat de lactalbumine, levure, L-glutamine et bicarbonate de sodium. La formulation complète est disponible. Le milieu d’insectes supplémenté de Grace 2x contient de l’hydrolysat de lactalbumine et de la levure qui ne se trouvent pas couramment dans la version non complétée couramment diluée avec de l’eau stérile, du sérum de veau fœtal et de l’agarose avant son utilisation dans la superposition d’agarose, comme décrit dans le manuel du produit.
Culture cellulaire, culture cellulaire d’insectes, culture cellulaire de Sf9 et Sf21
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu d’insectes supplémenté de Gibco Grace 2x est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Sf21, Sf9
Type de cellule Cellule d’insectes
Forme Liquide
Type de produit Milieu d’insectes Grace
Avec additifs Glutamine, Hydrolysat de lactalbumine, Yétastolate
Gamme de produits Gibco
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C. À l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication